Learn More
Ansell ENCORE™ Gants chirurgicaux en néoprène
Code produit 17823642 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17823642 9 50 paires
17803632 8,5 50 paires
17803832 5,5 50 paires
17893822 6,5 50 paires
17883722 7 50 paires
17853642 8 50 paires
17843732 6 50 paires
17873732 7,5 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17823642 Fournisseur Ansell Code fournisseur 340111090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants chirurgicaux en néoprène, sans accélérateur chimique, offrent une sensibilité et une durabilité inégalées et sont destinés aux interventions chirurgicales délicates et à la chimiothérapie.
  • ASTM Certifié D6978
  • Sans latex et sans accélérateur chimique à 100 % pour éliminer le risque d'allergie au latex de type I et minimiser les allergies chimiques de type IV et les sensibilités cutanées.
  • Avec SENSOPRENE™ Une technologie permettant de proposer un gant plus fin mais plus robuste pour un confort et une durabilité accrus.
  • Jusqu'à 30 % plus fins que les gants chirurgicaux en néoprène standard, pour une sensibilité tactile et une dextérité accrues.
  • Surface lisse avec une finition micro-texturée pour une manipulation et une prise en main sûres de l'instrument
  • Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et une large gamme de produits chimiques utilisés dans les polyisoprènes hospitaliers.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 5.51 ±1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 ±0,03 milímetros
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use Non
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 4.92 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 ±0,03 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 4.92 ±1,18 mil
Épaisseur (métrique) 0.13 ±0,03 milímetros
Modèle ENCORE-340111
Longueur (impériale) 11,9 in
Longueur (métrique) 301 mm