Learn More
Descrizione
- ASTM Certifié D6978
- Sans latex et sans accélérateur chimique à 100 % pour éliminer le risque d'allergie au latex de type I et minimiser les allergies chimiques de type IV et les sensibilités cutanées.
- Avec SENSOPRENE™ Une technologie permettant de proposer un gant plus fin mais plus robuste pour un confort et une durabilité accrus.
- Jusqu'à 30 % plus fins que les gants chirurgicaux en néoprène standard, pour une sensibilité tactile et une dextérité accrues.
- Surface lisse avec une finition micro-texturée pour une manipulation et une prise en main sûres de l'instrument
- Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et une large gamme de produits chimiques utilisés dans les polyisoprènes hospitaliers.
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 5,51 ±1,18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,14 ±0,03 milímetros |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?