Learn More
Ansell ENCORE™ Gants chirurgicaux hybrides en polyisoprène et néoprène
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- ASTM D6978, ASTM Certifié F739
- HYBRIDE™ Ce mélange technologique de polyisoprène et de néoprène offre le meilleur des deux matériaux, alliant durabilité et confort comparable à celui du latex.
- Gant naturel semi-transparent, idéal comme gant extérieur lors du port de deux gants avec un sous-gant coloré pour une détection rapide et facile des déchirures.
- Sans latex pour éliminer le risque d'allergie au latex de type I
- Sans zinc, 2-mercaptobenzothiazole, diphénylguanidine ni chlorure de cétylpyridinium afin de minimiser les risques d'allergies chimiques de type IV et de sensibilités à ces accélérateurs chimiques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D6978, ASTM F739 ISO 10282 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 8.27 ±1,18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,21 ±0,03 milímetros |
| Afficher plus |
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?