Learn More
Ansell ENCORE™ Gants chirurgicaux hybrides en polyisoprène et néoprène
Code produit 17893692 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17893692 8 50 paires
17813802 9 50 paires
17873602 8,5 50 paires
17833602 7,5 50 paires
17803702 7 50 paires
17833692 5,5 50 paires
17863642 6,5 50 paires
17893682 6 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17893692 Fournisseur Ansell Code fournisseur 340105080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.44€
    131.85€ / 50 paires
    Économisez 50.59€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants chirurgicaux en polyisoprène et en néoprène allient confort et durabilité lorsqu'ils sont utilisés comme gant extérieur lors du port de deux gants.
  • ASTM D6978, ASTM Certifié F739
  • HYBRIDE™ Ce mélange technologique de polyisoprène et de néoprène offre le meilleur des deux matériaux, alliant durabilité et confort comparable à celui du latex.
  • Gant naturel semi-transparent, idéal comme gant extérieur lors du port de deux gants avec un sous-gant coloré pour une détection rapide et facile des déchirures.
  • Sans latex pour éliminer le risque d'allergie au latex de type I
  • Sans zinc, 2-mercaptobenzothiazole, diphénylguanidine ni chlorure de cétylpyridinium afin de minimiser les risques d'allergies chimiques de type IV et de sensibilités à ces accélérateurs chimiques.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978, ASTM F739 ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 8,27 ±1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 ±0,03 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprène, Néoprène
Palm Thickness (English) 7,48 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ±0,03 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 8
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,48 ±1,18 mil
Épaisseur (métrique) 0,19 ±0,03 milímetros
Modèle ENCORE-340105
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 306 mm