Learn More
Descripción
- ASTM Certifié D6978
- Sous-gant ultra-fin offrant une sensibilité et un confort optimaux lors du port de deux paires de gants.
- Couleur verte pour une identification facile de l'ouverture des gants lors du port de doubles gants.
- Gant en polyisoprène plus souple et plus extensible, offrant un confort supérieur aux gants en latex.
- Sans accélérateurs chimiques connus pour provoquer des allergies et des sensibilités chimiques de type IV, pour un profil allergénique optimisé
- La finition lisse offre une adhérence adéquate, permettant l'utilisation du gant dans un environnement à un seul gant.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | ASTM J6978 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 7,87 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.2 ±0,02 milímetros |
| Mostrar más |
Test HRIPT (Human Répéting Insult Patch Test, Test d’insertion sur le patch humain) mené par un laboratoire indépendant aux États-Unis Les produits Polyisoprène dotés de la technologie PI-KAE peuvent ne pas encore être disponibles dans votre pays.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?