Learn More
BUCHI Pistons de fin
Code produit. 12880713 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12880713
Marque: BUCHI 036478
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Short path distillation accessories for small scale R and D
  • Up to 4 bulbs for fractional distillation
  • 5 to 40 mL sizes
Spécification
Capacité (métrique) 40 ml
Type Piston de fin