Learn More
R&D Systems™ Endometrium Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin
Code produit 18076722 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces:
Humain
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces Conditionnement
18076722 Humain 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18076722 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP230265
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité croisée Human
Type Endometrium Tissue Slides (Adenocarcinoma)
État réglementaire RUO
Espèces Humain
État des tissus Adenocarcinoma
Gamme de produits Novus