Learn More
Thermo Scientific Chemicals Endomorphin-2
Code produit. p-7057569
Click to view available options
Quantité:
5mg
25mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Code produit. 15438529
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66953.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141801-26-5
Spécification
Couleur White
Contenu et stockage Store at -20°C
Format Solid
Poids moléculaire 571.678
Type de produit Endomorphin-2
Quantité 5mg