Learn More
Thermo Scientific™ Endothelin-1 (1-15), Human
Code produit. 15408479
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Code produit. 15408479
Marque: Thermo Scientific™ J66915.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces Human
Méthode de purification HPLC
Contenu et stockage -30°C to -10°C
Format Solid
Poids moléculaire 1718.02
Type de produit Endothelin-1 (1-15), human
Quantité 5 mg
État réglementaire RUO - research use only
Séquence Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Cys-Val-Tyr-Phe-Cys
For Research Use Only