Learn More
Invitrogen™ Human Endothelin-1 (ET-1) ELISA Kit
Code produit. 15755293
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15755293
Marque: Invitrogen™ EIAET1
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection conjugué de peroxydase, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
ELISA
The Endothelin-1 (ET-1) Multispecies ELISA quantitates Endothelin-1 in human, bovine, procine, dog, rat, and mouse serum, plasma, urine, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Endothelin-1. Principle of the method The Endothelin-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Les endothélines (ET) montrent une activité constrictrice puissante dans la cellule musculaire lisse vasculaire et non vasculaire. Cette famille de peptides de 21 acides aminés existe dans au moins trois isoformes : ET-1, ET-2 et ET-3, et est produite dans les cellules endothéliales et épithéliales. Les ET peuvent médier les effets biologiques dans les cellules et les tissus et se lient à un récepteur de l’ET dans les poumons, les reins, le cœur et le foie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P05305
Plage de dosage 0,781 à 100 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,579 pg/ml
Description Kit ELISA pour l’endothéline-1 (ET-1)
Doser Dosage multiplex sur la plateforme Luminex
Conjugué HRP
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Hormone peptidique
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant, Urine
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 1906
Symbole de gène(s) EDN1
Coefficient de variation inter-dosage 3,7%
Coefficient de variation intra-dosage 3,3%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Extraction Solution
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signalisation cellulaire
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 2,5 μl ; Urine, 50 μl
Conditions de stockage -20°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 30 min.