Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons sans endotoxines pour kits NucleoBond™ Xtra EF
Click to view available options
Quantité:
600 mL
900 mL
1000 mL
3000 mL
Nom chimique ou matériau:
ELU-EF
ENDO-EF
EQU-EF
FIL-EF
LYS-EF
NEU-EF
WASH-EF
Conditionnement:
1000mL
3000mL
600mL
900mL
Description
La nouvelle génération d’échangeur d’anions – ADN plasmide ultra-rapide et sans endotoxines avec un rendement élevé.
- ADN plasmide avec moins de 0,05 EU/μg pour la transfection de cellules hautement sensibles
- Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
- Conception optimisée des colonnes – Temps de préparation Midi d’environ 45 minutes, temps de préparation Maxi de 50 minutes
- Filtre de colonne inclus – Débits de filtre élevés, rinçage parallèle du lysat, et chargement sur la colonne
- Matériau de silice amélioré – rendements typiques de 400 μg (Midi) et 1000 μg (maxi)
- Les kits Xtra Plus EF NucleoBond™ incluent les filtres Finalizers NucleoBond pour accélérer la précipitation d’ADN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ELU-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | Purification de l’ADN plasmidique sans endotoxines |
| À utiliser avec (équipement) | Kit NucleoBond™ Xtra EF |
| pH | 8,5 à 9,5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 900 mL |
| Formule | 2-propanol, chlorure de potassium, mélange de produits chimiques <1%, eau |
| Odeur | Alcoolisée |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer ELU-EF (900 mL)
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol