Learn More
Brady™ Étiquettes de remplacement de plaques gravées pour étiqueteuses M610 et M611
Code produit. p-7250983
Click to view available options
Couleur:
Argent
Blanc
Jaune
Noir
Rouge
Dimensions (LxW):
35 x 18 mm
45 x 15 mm
48 x 19 mm
Conditionnement:
1 pièce
300 pièces
Code produit. 17827934
Marque: Brady™ 312036
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Étiquettes de remplacement de plaques gravées pour étiqueteuses M610 et M611
  • Étiquettes de remplacement de plaques gravées pour imprimante portable M610.
  • Remplacement idéal des étiquettes adhésives gravées grâce à leur adhésif puissant et leur résistance aux solvants
  • Température d'utilisation de -40 à 100°C
Spezifikation
Type d’adhésif Permanent Acrylic, Foam-backed
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Gloss
Format Label
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Engraved Plate Labels
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification
À utiliser avec (équipement) M610, M611, BMP61
Étiquettes par rangée 1 Label
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité 1 Label
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0.0256 in.
Épaisseur (métrique) 0.65 mm
Dimensions (LxW) 35 x 18 mm
Longueur (impériale) 1.38 in.
Largeur (impériale) 0.71 in.
Largeur (métrique) 18 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 18 mm
Alternate Part Number M6-07-7593-WT
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt