Learn More
Brady™ Étiquettes de remplacement de plaques gravées pour étiqueteuses M610 M611 et M710
Code produit. p-7250977
Click to view available options
Couleur:
Argent
Blanc
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Dimensions (LxW):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
18 x 27 mm
40 x 30 mm
75 x 25 mm
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
250 pièces
Code produit. 17837864
Marque: Brady™ 312072
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes de remplacement de plaques gravées pour étiqueteuses M610, M611 et M710
  • Étiquettes de remplacement de plaques gravées pour imprimantes portables à transfert thermique M610 et M611.
  • Ces références peuvent également être imprimées avec l'étiqueteuse M710 à condition que l'adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) soit utilisé.
  • Remplacement idéal des étiquettes adhésives gravées grâce à leur adhésif puissant et leur résistance aux solvants
  • Température d'utilisation de -40 à 100°C
Spécification
Type d’adhésif Permanent Acrylic, Foam-backed
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Gloss
Format Label
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Engraved Plate Labels
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification
À utiliser avec (équipement) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Étiquettes par rangée 1 Label
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité 250 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0.0256 in.
Épaisseur (métrique) 0.65 mm
Dimensions (LxW) 7,95 x 27 mm
Longueur (impériale) 0.313 in.
Largeur (impériale) 1.06 in.
Largeur (métrique) 27 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 27 mm
Alternate Part Number M6-01-7593-WT