Learn More
BTX™ Système de surveillance Enhancer 3000SC avec boîtier d’interface, oscilloscope et câbles
Code produit. 15447230
Click to view available options
:
Enhancer 3000SC avec boîtier d’interface, oscilloscope et câbles
Code produit. 15447230
Marque: BTX™ 450059
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Surveillez les paramètres critiques tout en exécutant des applications d’électroporation
Ces systèmes de surveillance permettent aux chercheurs de préserver l’efficacité, d’optimiser les paramètres électriques et biologiques, de visualiser les cycles d’échantillonnage, de résoudre les problèmes éventuels et d’effectuer facilement un contrôle de qualité de routine.
  • Confirme et assure le suivi des principaux paramètres d’électroporation, notamment la forme d’onde, les longueurs d’impulsion, l’amplitude des pics, les intervalles d’impulsion, l’intensité de champ et la durée de courant alternatif
  • Surveille toutes les formes d’ondes pour optimiser ou dépanner les paramètres d’électroporation
  • Facilite le calcul de l’intensité du champ, de la longueur d’impulsion, de la durée d’impulsion ou de la fréquence
  • Les connexions sûres protègent l’utilisateur contre l’exposition aux hautes tensions
Spécification
À utiliser avec (application) Surveillez les paramètres critiques tout en exécutant des applications d’électroporation
À utiliser avec (équipement) Compatible avec les générateurs ECM™ 630, ECM™ 830 et ECM™ 2001
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Système de surveillance
Description Enhancer 3000SC with Interface Box, Oscilloscope, and Cables
Affichage LCD
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 3,8 cm
Comprend Enhancer 3000SC avec boîtier d’interface, oscilloscope et câbles
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (impériale) du câble 35 in
Longueur (métrique) 20,3 cm
Longueur (métrique) du câble 88,9 cm
Température de fonctionnement (impériale) 14°F à 104°F
Température de fonctionnement (métrique) -10°C à +40°C
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,45 kg
Largeur (impériale) 3,3 in
Largeur (métrique) 8,3 cm
Stérilité Non-sterile
Type de connexion Fiche banane avec gaine rétractable
Interface Digital User
Pulse Form Constant, Linear, Non-linear