Learn More
Énilconazole, LoGiCal
Code produit 30459641
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459641 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459641 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1228.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imazalil
CAS 35554-44-0
Noms d’analytes ou de composants Imazalil
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H14 Cl2 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Enilconazole, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(prop-2-enyloxy)ethyl]-1H-imidazole, Imazalil, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]- (9CI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-1H-imidazole, (R,S)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole, (RS)-1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, (+/-)-Imazalil, 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole, Amolden MP 100, Bromazil, CGA 41333, Clinafarm, Deccosil, Deccozil, Deccozil S 75, FloPro IMZ, Florasan, Freshgard, Fungaflor, Fungazil, Imaverol, Magnate, NuZone, R 23979
Formule InChI InChI=1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2
Type de solution Neat
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCC=C)c(Cl)c1
Nom IUPAC 1-[2-(2,4-dichlorophényl)-2-prop-2-énoxyéthyl]imidazole
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 297.18
Quantité 10 mg
Poids de la formule 296.0483 g/mol