Learn More
Enmetazobactam, MedChemExpress
Code produit. p-200097028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16476517
Marque: Medchem Express HY103095
MedChemExpress Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Spécification
Nom chimique ou matériau Enmetazobactam
CAS 1001404-83-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H14N4O5S
Quantité 5 mg
Synonyme AAI101
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 113.3 mg/mL (360.46 mM)
SMILES C[N+]1=NN(C[C@@](S([C@]2([H])C3)(=O)=O)(C)[C@H](C([O-])=O)N2C3=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 314.32
Poids de la formule 314.32
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.