Learn More
Énoxolone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312229 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312229 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC13167700
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 18beta-Glycyrrhetinic acid
CAS 471-53-4
Noms d’analytes ou de composants 18beta-Glycyrrhetinic acid
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C30 H46 O4
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Enoxolone, Uralenic acid (7CI), Arthrodont, Biosone, GM 1658, Glycyrrhetic acid, Glycyrrhetin, Glycyrrhetinic acid, NSC 35347, PO 12, STX 352, Subglycyrrhelinic acid, (20beta)-3beta-Hydroxy-11-oxo-olean-12-en-29-oic acid, Olean-12-en-30-oic acid, 3beta-hydroxy-11-oxo- (8CI), 18beta-Glycyrrhetic acid, 18beta-Glycyrrhetinic acid, alpha-Glycyrrhetinic acid
Formule InChI InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O
Nom IUPAC (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptaméthyl-13-oxo-3,4,5, 6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-acide dodécahydro-1H-picène-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 470.68
Quantité 100 mg
Poids de la formule 470,3396 g/mol