Learn More
Enrofloxacine 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310161 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310161 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13170000AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Enrofloxacin
CAS 93106-60-6
Noms d’analytes ou de composants Enrofloxacin
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C19 H22 F N3 O3
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, BAY-Vp 2674, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enrocin, Enrofloxacin, Enrogil, Enroxil, N'-Ethylciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, PD 160788
Formule InChI InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
SMILES CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
Nom IUPAC Ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 359.39
Quantité 1 mL
Poids de la formule 359,1645 g/mol