Learn More
Ester isopropylique d’enrofloxacine, Mikromol™
Code produit 17913616
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17913616 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17913616 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0395.130025
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
Ester isopropylique d’enrofloxacine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Enrofloxacin Isopropyl Ester
CAS 2724726-50-3
Noms d’analytes ou de composants Enrofloxacin Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H28 F N3 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Enrofloxacin Isopropyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C22H28FN3O3/c1-4-24-7-9-25(10-8-24)20-12-19-16(11-18(20)23)21(27)17(22(28)29-14(2)3)13-26(19)15-5-6-15/h11-15H,4-10H2,1-3H3
SMILES CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c3cc2F)C4CC4
Nom IUPAC propan-2-yl 1-cyclopropyl-7-(4-éthylpipérizine-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 401.47
Quantité 25 mg
Poids de la formule 401.2115 g/mol