Learn More
Enrofloxacine, Mikromol™
Description
Enrofloxacine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Enrofloxacin |
| CAS | 93106-60-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Enrofloxacin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H22 F N3 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, BAY-Vp 2674, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enrocin, Enrofloxacin, Enrogil, Enroxil, N'-Ethylciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, PD 160788 |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26) |
| SMILES | CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| Nom IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Afficher plus |