Learn More
Chlorhydrate d'oxyde de N-enrofloxacine, Mikromol™
Code produit 17943506
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17943506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17943506 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0395.07
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'oxyde d'enrofloxacine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731368-88-8
Noms d’analytes ou de composants Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H22 F N3 O4 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H22FN3O4.ClH/c1-2-23(27)7-5-21(6-8-23)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-22(16)12-3-4-12;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26);1H
SMILES Cl.CC[N+]1([O-])CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
Nom IUPAC ácido 1-ciclopropil-7-(4-etil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 411.86
Quantité 100 mg
Poids de la formule 411.1361 g/mol