Learn More
Ensulizole, Mikromol™
Code produit 17957884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17957884 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17957884 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1571.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ensulizole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ensulizole
CAS 27503-81-7
Noms d’analytes ou de composants Ensulizole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid, 2-phenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonic acid
Formule InChI InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
Nom IUPAC Acide 2-phényl-1H-benzimidazole-5-sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 274.3
Quantité 250 mg
Poids de la formule 274,0412 g/mol