Learn More
Entacapone EP Impureté G, Mikromol™
Code produit 30050046
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050046 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050046 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1221.080025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Entacapone EP Impureté G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide
CAS 1364322-41-7
Noms d’analytes ou de composants (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H9 N3 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Entacapone Imp. G (EP), (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide, Entacapone Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES CNC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
Nom IUPAC (E)-2-cyno-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophényl)-N-méthylprop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 263.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 263.0542 g/mol