Learn More
Entasobulin, MedChemExpress
Code produit. 16489717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16489717
Marque: Medchem Express HY16777
MedChemExpress Entasobulin is a β-tubulin polymerization inhibitor with potential anticancer activity.
Entasobulin is a β-tubulin polymerization inhibitor with potential anticancer activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Entasobulin
CAS 501921-61-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H18ClN3O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 155 mg/mL (352.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(NC1=CC(C=CC=N2)=C2C=C1)=O)C3=CN(C4=CC=CC=C43)CC5=CC=C(Cl)C=C5
Poids moléculaire (g/mol) 439.89
Poids de la formule 439.89
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.