Learn More
Entrectinib, MedChemExpress
Code produit. 16497997
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 16497997
Marque: Medchem Express HY12678
MedChemExpress Entrectinib (NMS-E628) is a potent, orally available, and CNS-active pan-Trk, ROS1, and ALK inhibitor. Entrectinib inhibits TrkA, TrkB, TrkC, ROS1 and ALK with IC50 values of 1, 3, 5, 12 and 7 nM, respectively. Antitumor activity.
Entrectinib (NMS-E628) is a potent, orally available, and CNS-active pan-Trk, ROS1, and ALK inhibitor. Entrectinib inhibits TrkA, TrkB, TrkC, ROS1 and ALK with IC50 values of 1, 3, 5, 12 and 7 nM, respectively. Antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Entrectinib
CAS 1108743-60-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H34F2N6O2
Quantité 5 mg
Synonyme NMS-E628 RXDX-101
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (55.29 mM)
SMILES O=C(NC1=NNC2=C1C=C(CC3=CC(F)=CC(F)=C3)C=C2)C4=C(NC5CCOCC5)C=C(N6CCN(C)CC6)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 560.64
Poids de la formule 560.64
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.