Learn More
Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays
Code produit. 16685683 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
60 g
120 g
220 g
320 g
Description:
Vérifié
Vérifié (spécifique à la France)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16685683
Marque: Sartorius BCA64I1CEU
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
  • Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
  • Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat CE
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
Description Vérifié
Capacité 60 g
Type d’affichage Technologie tactile graphique intuitive
Précision affichage 0,1 mg
Matériau Verre, PBT, Acier inoxydable
Modèle Balance analytique électronique
Temps de stabilisation ≤1,5 s
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz