Learn More
Sartorius Balances de précision avancées Entris™ II
Tous les produits Sartorius Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10200 g
12200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Classe III
Classe I
Classe II
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Étalonnage:
Interne
Description
- Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
- Des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
- Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
- Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Certificat CE, CSA pour le Canada |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB |
| Description | Sans étalonnage interne |
| Capacité | 8200 g |
| Type d’affichage | Technologie tactile graphique intuitive |
| Précision affichage | 100 mg |
| Matériau | Verre, PBT, acier inoxydable |
| Modèle | Balance électronique de précision |
| Temps de stabilisation | ≤0,9 seconds |
| Type | Balance |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction