Learn More
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
GREENER_CHOICE
Code produit. 16344758 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Conditionnement:
1 unité
Étalonnage:
Interne
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16344758
Marque: Sartorius™ BCE8221S
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
  • Normes de haute qualité conçues en Allemagne
  • Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
  • Protection anti-surcharge
  • La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
  • Grande résistance chimique
  • En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
  • Empêche tout risque de contamination croisée
  • Nettoyage par essuyage
  • Pièces faciles à retirer
  • Pare-vent efficace
  • Minimise les erreurs de pesage causées par les échantillons chargés électrostatiquement en utilisant des pièces de verre à revêtement spécial 
  • Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
  • Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
  • Simplicité du prêt-à-l’emploi
  • Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
  • S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
  • 12 applications intégrées
  • Impression conforme aux BPL / BPF
  • Méthodes de connexion modernes
  • Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat CSA numéro 80000336/CE
Type de connexion USB C à 9 broches
Capacité 820 g
Type d’affichage LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile
Précision affichage 10 mg
Comprend Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur
Matériau PBT, verre, acier inoxydable
Modèle Balances électroniques à chargement par le haut
Reproductibilité 10 mg
Temps de stabilisation 0,9 sec
Type Pas d'étalonnage interne
Longueur (métrique) 317 mm
Largeur (métrique) 219 mm
Hauteur (métrique) 94 mm
Poids (métrique) 7 kg
Alimentation électrique 100 à 240 VAC (±10%)
Legal for Trade Class II