Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UF260plus, position standard, côté droit centre / haut
Code produit. 17549185 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
23 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17549185
Marque: Memmert™ UF260plusF3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
  • Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
  • Position standard, côté droit centre / haut
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuve UF260plus
Type Port d’entrée
Diamètre (métrique) 23 mm