Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UF750plus, position standard, côté gauche centre / centre
Code produit. 17509605 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
23 mm
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17509605
Brand: Memmert™ UF750plusF0
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
  • Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
  • Fermeture à rabat et bouchon
  • Position standard côté gauche centre / centre
Specifications
À utiliser avec (équipement) Étuve UF750plus
Type Port d’entrée
Diamètre (métrique) 23 mm