Learn More
Memmert™ Haut/centre gauche de port d’entrée
Code produit. 17180225 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17180225
Brand: Memmert™ IPP410ecoF1
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour l’introduction de connexions sur le côté et peut être fermé par rabat
  • Haut/centre gauche de position standard
  • Pas pour taille de modèle 110 avec module de lumière
Specifications
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) IPP410eco
Diamètre (métrique) 23 mm