Learn More
Memmert™ Port d’entrée gauche (emplacement individuel)
Code produit. 17109884 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17109884
Marque: Memmert™ HPP750ecoF4
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Port d’entrée avec fermeture à rabat et position personnalisée TBC sur le côté gauche
  • Port d’entrée avec fermeture à rabat et position personnalisée TBC sur le côté gauche
  • Peut être fermé par rabat
Spécification
Description Pas en combinaison avec les unités d’éclairage, étanche à l’humidité, peut être fermé par rabat et bouchon en silicone
À utiliser avec (équipement) HPP750eco
Diamètre (métrique) 23 mm