Learn More
Memmert™ Port d’entrée arrière (position individuelle)
Code produit. 17119654 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17119654
Marque: Memmert™ HPP1060ecoF6
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Port d’entrée avec fermeture à rabat et position personnalisée TBC à l’arrière
  • Pas en combinaison avec les unités d’éclairage
  • Étanche à l’humidité
  • Peut être fermé par rabat et bouchon en silicone
Spécification
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) HPP1060eco
Diamètre (métrique) 23 mm