Learn More
Waters Corporation Envirogel GPC Cleanup Guard Column
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Solvants:
Cyclohexane/acétate d’éthyle
Dichlorométhane
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descripción
- In the past, the cleanup procedure for environmental samples was performed on low-efficiency GPC columns based on packing particle diameters of 37-75 micron (200-400 mesh) Biobeads S-X resins.
- The high-efficiency Envirogel Cleanup columns increase the speed of this process while simultaneously reducing solvent consumption.
- They come packed in your choice of Methylene Chloride or a mixture of Cyclohexane/Ethyl acetate to minimize the need for risky solvent switchover.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantité | 1/Ea. |
| Granulométrie | 15 μm |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Type | Guard Column |
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Solvants | Cyclohexane/acétate d’éthyle |
| Forme des particules | Spherical |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido