Learn More
Waters Corporation Envirogel GPC Cleanup Guard Column
Click to view available options
Solvants:
Cyclohexane/acétate d’éthyle
Dichlorométhane
Förpackningsstorlek
1 pièce
Beskrivelse
- In the past, the cleanup procedure for environmental samples was performed on low-efficiency GPC columns based on packing particle diameters of 37-75 micron (200-400 mesh) Biobeads S-X resins.
- The high-efficiency Envirogel Cleanup columns increase the speed of this process while simultaneously reducing solvent consumption.
- They come packed in your choice of Methylene Chloride or a mixture of Cyclohexane/Ethyl acetate to minimize the need for risky solvent switchover.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantité | 1/Ea. |
| Granulométrie | 15 μm |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Type | Guard Column |
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Solvants | Cyclohexane/acétate d’éthyle |
| Forme des particules | Spherical |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion