Learn More
Norme environnementale Cal A (primaire) : Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn @ 10 ; Ca, Fe, K, Mg, Na à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, tr. HF, tr. Acide tartrique, VHG™
Code produit 30003015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003015 500 mL 500mL
17998039 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30003015 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLCAL1A500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme environnementale Cal A (primaire) : Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn @ 10 ; Ca, Fe, K, Mg, Na à 1000 μg/mL dans HNO3 à 5 %, HF trit., acide tartrique trit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 500 mL