Learn More
BINDER™ Série WIC - Chambres climatiques accessibles, pour stockage et tests de stabilité
BIOPHARMA
Code produit. 17852755 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
2 400 x 2 300 x 2 270 mm
2 400 x 3 400 x 2 270 mm
2 400 x 4 700 x 2 270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17852755
Marque: BINDER™ 98000012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les enceintes accessibles offrent un large éventail de caractéristiques et d’avantages pour satisfaire parfaitement les besoins des tests de stabilité. Les conditions de test parfaites sont maintenues dans une large gamme de températures allant de 10 à 50°C et une humidité relative de 20 à 90% HR.
  • Précision de l’humidité relative ± 2,5%
  • Précision de température ± 1,5°C
  • Tuyauterie permettant une distribution de l’air adaptée
  • Panneaux de chambre hautement isolés avec une valeur U de seulement 0,21 W/m2K
  • Éclairage LED avec détection de mouvement
  • Éléments d’enceinte haute qualité, fabriqués en Allemagne
  • Intérieur complètement en acier inoxydable
  • Accès entretien extérieur
  • Éléments de l’enceinte : Tôle d’acier galvanisée, revêtement polyester, blanc, similaire à RAL 9010, surfaces intérieures en acier inoxydable,Mousse PU 100 mm/4 pouces, valeur U : 0,21 W/m2K
  • Plancher : Revêtement de sol en acier au chrome-nickel, laminé à froid 5 WL
  • Charge de surface : 50 000 N/m2
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage LED
Matériau Galvanized Steel
Nbre d’étagères 0
Type de bouchon EU, UK
Humidité relative 20 to 90%
Plage de températures (métrique) 10°C to 50°C
Type Walk-in Chamber
Modèle WIC2-230V
Uniformité de la température ±1.5 K at 40°C and 75% RH
Dimensions (P x l x H) intérieures 2 400 x 3 400 x 2 270 mm
Dimensions (L x l x H) 2600 x 3600 x 2470 mm
Poids (métrique) 981 kg
Tension 200/230 V
Puissance 2.7 kW
Ampérage 11,5 A
Fréquence 50 Hz