Learn More
Enzymatic Digest Casein Hydrolysate
Code produit. 15895378 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
11,3 kg (25 lb)
2,2 kg (5 lb)
Conditionnement:
2268g
25lb
Code produit. 15895378
Marque: Thermo Scientific J12855.Q1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Enzymatic digest of casein.
  • Synonym: Peptones
  • pH: 6.6 to 7.5
  • CAS: 65072-00-6
  • MDLNumber: MFCD00282824
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom Casein hydrolysate
Plage de pH 6.6 to 7.5
Quantité 11,3 kg (25 lb)
Conditionnement Plastic bottle
Forme Powder