Learn More
Enzymatic Digest Casein Hydrolysate
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
11,3 kg (25 lb)
2,2 kg (5 lb)
Conditionnement:
2268g
25lb
Description
- Synonym: Peptones
- pH: 6.6 to 7.5
- CAS: 65072-00-6
- MDLNumber: MFCD00282824
Spécification
Spécification
| Nom | Casein hydrolysate |
| Plage de pH | 6.6 to 7.5 |
| Quantité | 11,3 kg (25 lb) |
| Conditionnement | Plastic bottle |
| Forme | Powder |