Learn More
Enzymaster Kit de sélection d’enzymes
Description
- Kit de cétoréductase
- Kit d’enzymes contenant 20 cétoreductases (E.C. 1.1.1.) pour une sélection rapide
- Applicable à la réduction de la cétone et à l’oxydation de l’alcool
- Une gamme variée de substrats est possible, enzymes (S) et (R)-sélectives incluses
- 0,5 g par enzyme
- Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
- Kit IRED
- Kit d’enzymes contenant 16 iminereductases (E.C. 1.5.1.) pour une sélection rapide
- S’applique à la réduction de l’imine et à l’amination réductrice
- Une gamme variée de substrats est possible, enzymes (S) et (R)-sélectives incluses
- 0,5 g par enzyme
- Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
- Kit d’aldolase
- Kit d’enzymes contenant 20 aldolases (E.C. 4.1.2.) pour une sélection rapide
- Contient des aldolases à thréonine, phénylsérine et sérine
- Applicable à la réaction aldolique réversible de la glycine et d’un aldéhyde à l’acide aminé β-hydroxy-α-l
- Large gamme de substrats possibles, haute sélectivité
- 0,5 g par enzyme
- Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
- Kit de transaminases
- Kit d’enzymes contenant 21 transaminases (E.C. 2.6.1.) pour une sélection rapide
- Applicable à la transamination réversible d’un groupe aminé d’un donneur d’amino à un accepteur d’amino céto
- Une gamme variée de substrats est possible, enzymes (S) et (R)-sélectives incluses
- 0,5 g de poudre d’enzyme par flacon
- Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’enzymes |
| Contenus des kits | 16 flacons avec 0,5 g d’enzyme chacun sous forme d’extrait sans cellule lyophilisé (CFE) |
| À utiliser avec (application) | Sélection d’enzyme d’iminereductases |