Learn More
Tampon de stockage enzymatique dans le TBS et le glycérol, autoclavés, Thermo Scientific™
Code produit. 15400307
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
Code produit. 15400307
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63264.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour le stockage congelé d’enzymes
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Enzyme storage buffer in TBS and glycerol
Forme physique Liquide
Quantité 250 ml