Learn More
Éosine Y (sel disodique), Fisher BioReagents
Code produit. p-25710
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10031503
Marque: Fisher BioReagents BP241925
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’éosine Y est utilisée dans des milieux différentiels microbiologiques ou comme coloration biologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Eosine Yellowish, Acid Red 87
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydraté
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin Y
Point de fusion 300°C
Note relative au nom Disodium Salt
Bio. colorant Certification Pass Test
Teneur en colorant 88% min.
Plage de pourcentage du dosage ≥88%
Merck Index 15, 3658
Poids de la formule 691.85
Conditionnement Bouteille en verre
Densité 1.018g/cm³
N° d’indice de couleur 45380
Couleur Rouge marron
pH 7 to 10
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eosin Y