Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éosine jaune
Code produit. 11400378
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11400378
Marque: Thermo Scientific Chemicals B24535.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
Eosin Yellowish noted to reduce the affinity of Mg2+-ATPase for ATP and increase the enzyme affinity for Mg2+ at concentrations of 10-50 M. At higher concentrations near 100 ?M the affinity for Mg2+-ATPase for the ion-activator has been shown to be reduced. This compound has also been reported to be a photosensitizer that works as a molecular photoelectrode via catalyzation of the visible-light-driven electron-transfer reaction. Eosin Y is also used to stain structures such as muscle, cytoplasm, and collagen. This agent also enhances fluorescent quenching abilities by forming a complex with polyvinulpyrrolidone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éosine jaune permet de diminuer l’affinité du Mg2+ATPase pour l’ATP et augmente l’affinité enzymatique du Mg2+ à des concentrations de 10 à 50 μM. À une concentration plus élevée d’environ 100 μM, l’affinité pour du Mg2+-ATPase pour l’activateur d’ions a diminué. Ce composé a également été signalé comme un photosensibilisateur qui fonctionne comme une photoélectrode moléculaire via la catalysation de la réaction de transfert d’électrons à lumière visible. L’éosine Y est également utilisée pour colorer des structures telles que le muscle, le cytoplasme et le collagène. Cet agent améliore également les capacités de piégeage fluorescentes en formant un complexe avec du polyvinulpyrrolidone.
Solubilité
Soluble dans l’eau, assez soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Numéro MDL MFCD00133309
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme eosin yellowish, eosine, bromo acid, eosine yellowish, eosine g, bromoeosine, c.i. acid red 87, sodium eosine, sodium eosinate, eosine salt free
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin Yellowish
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 3586809
Merck Index 14,3603
Informations sur la solubilité Soluble in water, fairly soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 691.86
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eosin Yellowish
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.