Learn More
Mélange de substitution EPA 8270 B/N 1000 µg/mL dans du dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Industry Type | Tests alimentaires |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Fluorobiphenyl 1000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 1000 μg/mL |