Learn More
Étalons de volatils EPA CLP à faible concentration, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 2000μg/ml |
| Dibromoéthane | 106-93-4 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichlorobenzène | 95-50-1 | 2000μg/ml |
| 1,3-Dichlorobenzène | 541-73-1 | 2000μg/ml |
| 1,4-Dichlorobenzène | 106-46-7 | 2000μg/ml |
| Bromochlorométhane | 74-97-5 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | EPA CLP Volatiles Standards |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| CAS | 106-46-7, 7732-18-5, 106-93-4, 95-50-1, 541-73-1 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA CLP Methods |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,2-Dibromo-3-chloropropane,1 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Élément | 1,2-Dibromo-3-chloropropane |
| Solvent or Matrix | Methanol-P&T |
| Quantité | 1 ml |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- EPA CLP Volatiles Standards
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,4-dichlorobenzene,1,2-dibromoethane
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire