Learn More
Méthode EPA 1311 TCLP Mélange d'enrichissement d'herbicide 399 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315373 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315373 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000399ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Fenoprop
CAS 94-75-7, 93-72-1
Noms d’analytes ou de composants 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Fenoprop
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 2000 μg/mL∣Fenoprop 2000 μg/mL