Learn More
Méthode EPA 1311 TCLP Mélange d'enrichissement semi-volatil 401 2000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312519 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312519 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000401DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Methylphenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachloroethane∣Nitrobenzene∣Pentachlorophenol∣Pyridine
CAS 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2, 121-14-2, 95-48-7, 108-39-4
Noms d’analytes ou de composants 1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Methylphenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachloroethane∣Nitrobenzene∣Pentachlorophenol∣Pyridine
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 2000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL