Learn More
Méthode EPA 1625 Mélange d'hydrocarbures 4000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30326931 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326931 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000160DI
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3
Noms d’analytes ou de composants n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
Conditions d’expédition Room Temperature
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decane 4000 μg/mL∣n-Docosane 4000 μg/mL∣n-Dodecane 4000 μg/mL∣n-Eicosane 4000 μg/mL∣n-Hexacosane 4000 μg/mL∣n-Hexadecane 4000 μg/mL∣n-Octadecane 4000 μg/mL∣n-Tetradecane 4000 μg/mL∣Octacosane 4000 μg/mL∣Tetracosane 4000 μg/mL∣Triacontane 4000 μg/mL