Learn More
Méthode EPA 1631, bromure 1N/bromate 1N dans de l'eau déminéralisée, 10 tubes PFA de 10 mL à distribution intelligente, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30308797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30308797 10 x 10 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308797 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREO000003
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bromate∣Potassium bromide
CAS 1-2-7758, 2-3-7758
Noms d’analytes ou de composants Potassium Bromate∣Potassium bromide
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17025
Solvent or Matrix Eau
Industry Type Tests environnementaux
Quantité 10 x 10 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Potassium Bromate 1 N∣Potassium bromide 1 N