Learn More
Méthode EPA 1631, Chlorhydrate d'hydroxylamine, 2 x 6 g, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxylamine Hydrochloride |
| CAS | 5470-11-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | ClH4NO |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Hydroxyamine Hydrochloride, Hydroxyammonium Chloride, Hydroxylamine Chloride, Hydroxylamine Chlorohydrate, Hydroxylammonium Chloride, Oxammonium Hydrochloride |
| SMILES | Cl.NO |
| Industry Type | Tests environnementaux |
| Poids moléculaire (g/mol) | 69.49 |
| Afficher plus |